Anti-PDE9A Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00005152-D01P
Supplier: Abnova
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Phosphodiesterase 9A
- Symbol antigenu:PDE9A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:5152
- Synonyma antigenu:HSPDE9A2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PDE9A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human