Anti-TYMP Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1G10]
Catalog # ORIGTA800961
Supplier: OriGene
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Thymidine Phosphorylase
- Symbol antigenu:TYMP
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:OTI1G10
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Formulář:Liquid
- Počet aminokyselin:311 to 482
- Skladovací pufr:PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Imunogen:Protein
- Čištění:purified by affinity chromatography
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:150
Type: Primary
Antigen: TYMP (thymidine phosphorylase)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human