Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-FOXP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI4D2]
  ORIGTA506700
 :  OriGene
undefined
Anti-FOXP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI4D2]
  ORIGTA506700
 :  OriGene

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Forkhead Box P1
  • Symbol antigenu:
    FOXP1
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI4D2
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    75.1 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:150; Immunofluorescence: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: FOXP1 (forkhead box P1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human