Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-APCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1D6]
Anti-APCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1D6]
Katalogové číslo ORIGTA505247
Dodavatel:  OriGene
undefined
Anti-APCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1D6]
Katalogové číslo ORIGTA505247
Dodavatel:  OriGene

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Amyloid P Component, Serum
  • Symbol antigenu:
    Aminomethyltransferase
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI1D6
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    23.2 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-2000; Immunofluorescence: 1:100

Type: Primary
Antigen: APCS (amyloid P component, serum)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human