ContactUsLinkComponent
Anti-CST3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2C11]
Katalogové číslo ORIGTA504493
Dodavatel:  OriGene
undefined
Anti-CST3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2C11]
Katalogové číslo ORIGTA504493
Dodavatel:  OriGene
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Cystatin C
  • Symbol antigenu:
    CST3
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI2C11
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    13.3 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: CST3 (cystatin C)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human