ContactUsLinkComponent
Anti-EPN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1B4]
  ORIGTA504299
 :  OriGene
undefined
Anti-EPN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1B4]
  ORIGTA504299
 :  OriGene
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Epsin 2
  • Symbol antigenu:
    EPN2
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI1B4
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    68.3 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl
  • Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-2000; Immunochemistry: 1:150; Immunofluorescence: 1:100; Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: EPN2 (epsin 2)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human