ContactUsLinkComponent
Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2G2]
Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2G2]
Catalog # ORIGTA500420
Supplier:  OriGene
undefined
Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2G2]
Catalog # ORIGTA500420
Supplier:  OriGene
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    TYRO3 Protein Tyrosine Kinase
  • Symbol antigenu:
    TYRO3
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI2G2
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS (pH 7,3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    96.7 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:150; Immunoprecipitation: 2?g/500?l
Type: Primary
Antigen: TYRO3 (TYRO3 protein tyrosine kinase)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human