Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI3A11]
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI3A11]
Katalogové číslo ORIGTA500214
Dodavatel:  OriGene
undefined
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI3A11]
Katalogové číslo ORIGTA500214
Dodavatel:  OriGene

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    keratin 19
  • Symbol antigenu:
    KRT19
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    OTI3A11
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Počet aminokyselin:
    240 to 390
  • Skladovací pufr:
    PBS (pH 7,3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    44.9 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Protein
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

  • Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: KRT19 (keratin 19)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human