ContactUsLinkComponent
Anti-MAOB Goat Polyclonal Antibody
Anti-MAOB Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA318153
Supplier:  OriGene
Anti-MAOB Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA318153
Supplier:  OriGene
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    monoamine oxidase B
  • Symbol antigenu:
    MAOB
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    Tris-buffered saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Bal.:
    50 µG
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 5 µg/ml; Western Blot: 1-3 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MAOB (monoamine oxidase B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: