Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-13M1]
Catalog # ORIGTA317044
Supplier: OriGene
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming
- Symbol antigenu:MUC5AC
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:1-13M1
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Human
- Křížová adsorbce:none
- Formulář:Liquid
- Skladovací pufr:PBS, 0,05% sodium azide
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Čištění:purified
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:100;
Type: Primary
Antigen: MUC5AC (mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human