Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-GNAT3 Goat Polyclonal Antibody
  ORIGTA316793
 :  OriGene
Anti-GNAT3 Goat Polyclonal Antibody
  ORIGTA316793
 :  OriGene

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 3
  • Symbol antigenu:
    GNAT3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    Tris-buffered saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Bal.:
    50 µG

 

 

Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 3.75 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GNAT3 (guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: