ContactUsLinkComponent
Anti-DRD3 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA316682
 :  OriGene
Anti-DRD3 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA316682
 :  OriGene
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Dopamine receptor D3
  • Symbol antigenu:
    DRD3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Bal.:
    50 µG
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 20 µg/ml
Type: Primary
Antigen: DRD3 (dopamine receptor D3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human