ContactUsLinkComponent
Anti-NAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-NAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA308634
Supplier:  OriGene
Anti-NAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA308634
Supplier:  OriGene
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    N-acetyltransferase 2 (arylamine N-acetyltransferase)
  • Symbol antigenu:
    NAT2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Počet aminokyselin:
    1 to 198
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0,01% Thimerosal was added as a preservative.
  • Molekulární hmotnost:
    34 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Immunochemistry1:100-1:1000; Western Blot:1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: NAT2 (N-acetyltransferase 2 (arylamine N-acetyltransferase))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human