Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-TRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA308598
 :   OriGene
Anti-TRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA308598
 :  OriGene
Anti-TRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
18 440,00 Kč
1 * 100 µl
  • Recommended Dilutions: Western Blot:1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: TRAK2 (trafficking protein, kinesin binding 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0,01% Thimerosal was added as a preservative.
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    TRAK2
  • Izotyp:
    IgG
  • Čištění:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Cat. No.:
    ORIGTA308598
  • Reaktivita:
    Human
  • Počet aminokyselin:
    852 to 914
  • Molekulární hmotnost:
    101 kDa
  • Transportní teplota:
    Ice
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Název antigenu:
    Trafficking Protein, Kinesin Binding 2