Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-IMPA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-IMPA2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA308108
 :  OriGene
Anti-IMPA2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA308108
 :  OriGene

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Inositol(Myo)-1(Or 4)-Monophosphatase 2
  • Symbol antigenu:
    IMPA2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formulář:
    Liquid
  • Počet aminokyselin:
    4 to 272
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0,01% Thimerosal was added as a preservative.
  • Molekulární hmotnost:
    31 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Protein
  • Čištění:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Recommended Dilutions: Western Blot:1:500-1:3000

Type: Primary
Antigen: IMPA2 (inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human