Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA150094
Dodavatel: OriGene
Specifikace
- Druh protilátky:Etiketa
- Název antigenu:V5 tag
- Symbol antigenu:V5
- Klonovalita:Monoclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Imunochemie:Yes
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Tag
Antigen: V5 Tag (V5 tag)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: