Mouse IgG2a Isotype Control [clone: C1.18.4] (violetFluor® 450)
Katalogové číslo 75-4724-U100
Dodavatel: Tonbo Biosciences
Specifikace
- Druh protilátky:Rízení
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:C1.18.4
- Spojení:VioletFluor® 450
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG2a
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
The C1.18.4 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The C.1.18.4 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: monoclonal
Clone: C1.18.4
Conjugation: violetFluor® 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: