Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (violetFluor® 450)
Katalogové číslo 75-4031-U100
Dodavatel: Tonbo Biosciences
Specifikace
- Druh protilátky:Rízení
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:LTF-2
- Spojení:VioletFluor® 450
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rat
- Izotyp:IgG2b
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b (Rat) (rat IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone: LTF-2
Conjugation: violetFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: