ContactUsLinkComponent
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: CD28.2]
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: CD28.2]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Certifikáty
undefined
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: CD28.2]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Catalog No:
  • 60-0289-T100
  • 60-0289-T025
  • Symbol antigenu:
  • CD28
  • CD28
  • Název antigenu:
  • CD28 Molecule
  • CD28 Molecule
  • Synonyma antigenu:
  • Tp44|MGC138290|T-cell-specific surface glycoprotein CD28|CD28 antigen
  • Tp44|MGC138290|T-cell-specific surface glycoprotein CD28|CD28 antigen
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • PE (Phycoerythrin)/Cy7®
  • PE (Phycoerythrin)/Cy7®
  • Klon:
  • CD28.2
  • CD28.2
  • Reaktivita:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 940
  • 940
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralizace:
  • Yes
  • Yes
  • Křížová adsorbce:
  • none
  • none
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
  • Testované aplikace:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together