ContactUsLinkComponent
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2F1]
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2F1]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Certifikáty
undefined
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2F1]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Catalog No:
  • 50-5893-U025
  • 50-5893-U100
  • Symbol antigenu:
  • KLRG1
  • KLRG1
  • Název antigenu:
  • Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1
  • Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1
  • Synonyma antigenu:
  • MAFA|MAFA-2F1|2F1|CLEC15A|MAFA-LIKE|MAFA-L
  • MAFA|MAFA-2F1|2F1|CLEC15A|MAFA-LIKE|MAFA-L
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Klon:
  • 2F1
  • 2F1
  • Reaktivita:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 50928
  • 50928
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralizace:
  • Yes
  • Yes
  • Křížová adsorbce:
  • none
  • none
  • Skladovací teplota:
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
  • Testované aplikace:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together