ContactUsLinkComponent
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: ICRF44]
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: ICRF44]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Certifikáty
undefined
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: ICRF44]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Catalog No:
  • 35-0118-T025
  • 35-0118-T100
  • Symbol antigenu:
  • ITGAM
  • ITGAM
  • Název antigenu:
  • Integrin Alpha M
  • Integrin Alpha M
  • Synonyma antigenu:
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Klon:
  • ICRF44
  • ICRF44
  • Reaktivita:
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 3684
  • 3684
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralizace:
  • Yes
  • Yes
  • Křížová adsorbce:
  • none
  • none
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
  • Testované aplikace:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together