ContactUsLinkComponent
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 53-6.7]
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 53-6.7]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Certifikáty
undefined
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 53-6.7]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Catalog No:
  • 30-0081-U500
  • 30-0081-U025
  • 30-0081-U100
  • Symbol antigenu:
  • CD8A
  • CD8A
  • CD8A
  • Název antigenu:
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • Synonyma antigenu:
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Biotin
  • Biotin
  • Biotin
  • Klon:
  • 53-6.7
  • 53-6.7
  • 53-6.7
  • Reaktivita:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • Hostitel:
  • Rat
  • Rat
  • Rat
  • Identifikační číslo genu:
  • 12525
  • 12525
  • 12525
  • Izotyp:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Křížová adsorbce:
  • none
  • none
  • none
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
  • Ice
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together