Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (APC (Allophycocyanin))
Katalogové číslo 20-4714-U100
Dodavatel: Tonbo Biosciences
Specifikace
- Druh protilátky:Rízení
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:MOPC-21
- Spojení:APC (Allophycocyanin)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG1
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: