Anti-FPR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP8793C
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Formyl Peptide Receptor 3
- Symbol antigenu:FPR3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:Center
- Identifikační číslo genu:26921
- Synonyma antigenu:FPRH1|FPRH2|FPRL2|FML2_HUMAN|RMLP-R-I|FMLPY
- Skladovací pufr:PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
- Sekvence:PEPKPHYDPADRARC
- Skladovací teplota:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Koncentrace:0,5 mg/ml
- Transportní teplota:4 °C
- Imunogen:This Mouse Map4k4 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 506-534 amino acids from the Central region of mouse Map4k4.
- Čištění:Protein A & Peptide affinity purification
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: FPR3 (formyl peptide receptor 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human