ContactUsLinkComponent
Anti-BAIAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP8174A
 :  Abgent
undefined
Anti-BAIAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP8174A
 :  Abgent
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    BAI1-associated protein 2
  • Symbol antigenu:
    BAIAP2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Identifikační číslo genu:
    1565
  • Synonyma antigenu:
    FLAF3|brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2|fas ligand-associated factor 3|BAIAP2|BAP2|BAI1-associated protein 2|insulin receptor substrate p53|IRSP53|insulin receptor substrate p53/p58
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
  • Sekvence:
    LVTHGEDTADRPPVPC
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    This CYP2D6 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 76-105 amino acids from the N-terminal region of human CYP2D6.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl
Type: Primary
Antigen: BAIAP2 (BAI1-associated protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse