Anti-CR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP6965B
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Complement Component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2
- Symbol antigenu:CR2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:SLEB9|CR|CVID7|CR2|CD21|C3DR
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CR2 (complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human