Anti-KCNJ2 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP6926C
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Potassium Inwardly-rectifying Channel Subfamily J Member 2
- Symbol antigenu:KCNJ2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:ECHD|PBFE|Peroxisomal bifunctional enzyme|3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase|Enoyl-CoA hydratase/3,2-trans-enoyl-CoA isomerase|PBE
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: KCNJ2 (potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse