Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-MMP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MMP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP6195A
Dodavatel:  Abgent
undefined
Anti-MMP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP6195A
Dodavatel:  Abgent

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Matrix Metalloproteinase 11
  • Symbol antigenu:
    MMP11
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Synonyma antigenu:
    HIBCH|HIBYL-CoA-H|3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase|mitochondrial|HIB-CoA hydrolase|3-hydroxyisobutyryl-coenzyme A hydrolase
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    400 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: MMP11 (matrix metallopeptidase 11 (stromelysin 3))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse