Anti-CACNA2D4 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP5708A
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Calcium Channel, Voltage-dependent, Alpha 2/delta Subunit 4
- Symbol antigenu:CACNA2D4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:RCD4
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: CACNA2D4 (calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human