Anti-CD300LB Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP5203A
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:CD300 Molecule-Like Family Member B
- Symbol antigenu:CD300LB
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:IREM-3|CD300b|TREM5|CLM7|CLM-7|CMRF35-A2|IREM3|TREM-5
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CD300LB (CD300 molecule-like family member b)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human