Anti-MDH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP2908B
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Malate Dehydrogenase 1
- Symbol antigenu:MDH1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:MOR2|MDH-s|MGC:1375|cytoplasmic|HEL-S-32|Malate dehydrogenase|EC=1.1.1.37|Cytosolic malate dehydrogenase|MDHA
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: MDH1 (malate dehydrogenase 1, NAD (soluble))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human