Anti-RMND5B Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP2798B
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:RMD5 homolog B
- Symbol antigenu:RMND5B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:RP23-79E13.4|FLJ22318|MGC112682|RMD5B_HUMAN.|Required for meiotic nuclear division 5 homolog B S. cerevisiae |Protein RMD5 homolog B
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: RMND5B (required for meiotic nuclear division 5 homolog B (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human