Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP2795B
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Forkhead Box P3
- Symbol antigenu:FOXP3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:AIID|PIDX|JM2|DIETER|XPID|Scurfin|IPEX
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: FOXP3 (forkhead box P3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse