Anti-ATOH1 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP2702A
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Atonal homolog 1 (Drosophila)
- Symbol antigenu:ATOH1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:ATOH1A
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: ATOH1 (atonal homolog 1 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human