Anti-AP2 alpha + beta (TFAP2A) Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP1976A
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Transcription Factor AP-2 Alpha
- Symbol antigenu:TFAP2A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:BOFS|AP2TF|AP-2|AP-2alpha|TFAP2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: AP2 alpha + beta (TFAP2A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human