Anti-STK25 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP14468B
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Serine/threonine Kinase 25
- Symbol antigenu:STK25
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-Terminal
- Identifikační číslo genu:59041
- Synonyma antigenu:Ste20-like kinase|SOK-1|YSK1|Sterile 20/oxidant stress-response kinase 1|Ste20-like|SOK1
- Skladovací pufr:PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
- Molekulární hmotnost:48.158 kDa
- Sekvence:SQKPAEPIKRQPRSC
- Skladovací teplota:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Koncentrace:0,5 mg/ml
- Transportní teplota:4 °C
- Imunogen:This Mouse Stk25 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 327-355 amino acids from the C-terminal region of mouse Stk25.
- Čištění:Protein A & Peptide affinity purification
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: STK25 (serine/threonine kinase 25)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse