Anti-APLNR Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP14123C
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Apelin receptor
- Symbol antigenu:APLNR
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Synonyma antigenu:APLNR
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: APLNR (apelin receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human