Anti-ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP13856C
Supplier: Abgent
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Activin A Receptor, Type 1
- Symbol antigenu:ACVR1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Synonyma antigenu:ACTRI|ALK2|ACVR1A|TSRI|FOP|SKR1|ACVRLK2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ACVR1 (activin A receptor, type I)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human