Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP13793C
Dodavatel:  Abgent
undefined
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP13793C
Dodavatel:  Abgent

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Secretoglobin Family 1D, Member 2
  • Symbol antigenu:
    SCGB1D2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    middle
  • Synonyma antigenu:
    Lipophilin B|LIPB|LPHB|LPNB
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    400 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: SCGB1D2 (secretoglobin, family 1D, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human