Anti-PTDSS2 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP13051A
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Phosphatidylserine Synthase 2
- Symbol antigenu:PTDSS2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:CDKN2|MLM|INK4|MTS-1|P16|P16INK4|P19|P16-INK4A|P16INK4A|INK4A|P19ARF|CDK4I|CMM2|P14ARF|P14|ARF|MTS1|TP16
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: PTDSS2 (phosphatidylserine synthase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human