Anti-HIST1H2BC/HIST1H2BF Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP12846A
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Autophagy Related 4D
- Symbol antigenu:HIST1H2BC
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:AUTL4|APG4D|Cysteine protease ATG4D|autophagin-4|APG4-D
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: HIST1H2BC/HIST1H2BF
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human