ContactUsLinkComponent
Anti-PHACTR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PHACTR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP12836A
Supplier:  Abgent
undefined
Anti-PHACTR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP12836A
Supplier:  Abgent
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Phosphatase And Actin Regulator 3
  • Symbol antigenu:
    PHACTR3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Synonyma antigenu:
    PLA2L
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PHACTR3 (phosphatase and actin regulator 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human