Anti-ALKBH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP12774C
Supplier: Abgent
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:AlkB Homolog 4, Alpha-Ketoglutarate-Dependent Dioxygenase
- Symbol antigenu:ALKBH4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ALKBH4 (alkB, alkylation repair homolog 4 (E. coli))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse