Anti-ZNF248 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP12432C
Supplier: Abgent
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Zinc Finger Protein 248
- Symbol antigenu:ZNF248
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ZNF248 (zinc finger protein 248)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human