Anti-SPON1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP12414A
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Spondin 1
- Symbol antigenu:SPON1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:f-spondin|VSGP/F-spondin|MGC10724|KIAA0762
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: SPON1 (spondin 1, extracellular matrix protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse