Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP12184C
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Vascular endothelial growth factor A
- Symbol antigenu:VEGFA
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Synonyma antigenu:VEGF|VEGF-A,|Vascular permeability factor|Vascular Endothelial Growth Factor|Vascular endothelial growth factor A
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human