Anti-TRIM5 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP11747B
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Tripartite Motif Containing 5
- Symbol antigenu:TRIM5
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:TRIM5alpha|Tripartite motif-containing protein 5|RNF88|RING finger protein 88|TRIM5 alpha
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: TRIM5 (tripartite motif containing 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human