Anti-TMEM132E Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP11487B
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Transmembrane Protein 132E
- Symbol antigenu:TMEM132E
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: TMEM132E (transmembrane protein 132E)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse