Anti-SMTNL1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 44CT92.4.4]
ABGEAP11480C
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Smoothelin like 1
- Symbol antigenu:SMTNL1
- Klonovalita:Polyclonal
- Klon:44CT92.4.4
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Synonyma antigenu:VEGFR3|LMPH1A|VEGFR-3|VEGF Receptor 3|fms related tyrosine kinase 4|FLT41|FLT-4|Vascular endothelial growth factor receptor 3|PCL
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: SMTNL1 (smoothelin-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human