Anti-F8A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 228CT4.1.3]
Katalogové číslo ABGEAP11393A
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:NACHT, LRR And PYD Domains-Containing protein 12
- Symbol antigenu:F8A1
- Klonovalita:Polyclonal
- Klon:228CT4.1.3
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Synonyma antigenu:PAN6|RNO2|RNO|NALP12|PYPAF7|FCAS2|CLR19.3
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: F8A2 (coagulation factor VIII-associated 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human